Imprimer
Tubes de Nessler pour la comparaison des couleurs, KIMBLE®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
SP45310-50100
SCERSP45310-50100EA 344 EUR
SCERSP45310-50100
Tubes de Nessler pour la comparaison des couleurs, KIMBLE®
Tubes Tubes de Nessler
Fabrication en verre borosilicaté avec coefficient d'expansion 33 à faible taux de substances extractibles.
  • Fond sans déformation optique de chaque tube transmet une lumière non déformée
  • Anneaux et légende en émail vitrifié durable blanc
  • Assortis ou désassortis
Ces tubes de Nessler sont parfaits pour la comparaison des couleurs.
Certifications: Verre conforme aux exigences USP Type I et ASTM E438, Type I, classe A.