Imprimer
Sartocon® Slice 200 Cassettes
Fournisseur: Sartorius
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
3081460902E-SG 3081465902E-SG 3081445902E-SW 3081443902E-SW 3081463902E-SW 3081465902E-SW
SARP3081460902E-SGEA 557 EUR
SARP3081460902E-SG SARP3081465902E-SG SARP3081445902E-SW SARP3081443902E-SW SARP3081463902E-SW SARP3081465902E-SW
Sartocon® Slice 200 Cassettes
Filtres Cassettes pour filtration tangentielle
Membrane en polyéthersulfone
La membrane robuste en polyéthersulfone (PESU) est un polymère stable dans une large plage de pH (1 à 14) et de température. La régénération et la dépyrogénation de la membrane sont réalisées en utilisant de la NaOH (1 N) à des températures élevées. Les cassettes sont stockées dans de la NaOH 0,1 N.
  • Faible volume de rétention et faible affinité pour les protéines
  • Large plage de température et de pH
  • Débits élevés
  • Cire en silicone
Membrane Hydrosart®
La membrane à base de cellulose est en polymère stable, qui est compatibleEn savoir plus