Imprimer
Cellule de pesée OEM ProfiLine
Fournisseur: Sartorius Balances
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
WZA224-N
SARBWZA224-NEA 8390 EUR
SARBWZA224-N
Cellule de pesée OEM ProfiLine
Balances
La série WZA-N est le successeur de la gamme WZA bien établie. Cette série se concentre sur des résolutions de pesée aussi faibles que 0,1 mg et des capacités allant jusqu'à 8200 g.
  • Système de pesage monolithique dans un boîtier en acier inoxydable IP 44
  • Boîtier électronique en aluminium, toutes les connexions par l'avant
  • Système de pesage à technologie de compensation de force avec une résolution de 0,1 mg
  • Excellente technologie de pesage associée à une adaptation facile
  • Récepteur de charge réglable avec protection contre les surcharges, protection anti-
En savoir plus