Imprimer
Balance de laboratoire semi-micro, Cubis® II MCE.
Fournisseur: Sartorius Balances
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
MCE225P2S00-U MCE225S2S00-U MCE125S2S00-U MCE125P2S00-U MCE225S2S00-A MCE225P2S00-A MCE125S2S00-A MCE125P2S00-A MCE225S2S00-I MCE225P2S00-I MCE125S2S00-I MCE125P2S00-I
SARBMCE225P2S00-UEA 12390 EUR
SARBMCE225P2S00-U SARBMCE225S2S00-U SARBMCE125S2S00-U SARBMCE125P2S00-U SARBMCE225S2S00-A SARBMCE225P2S00-A SARBMCE125S2S00-A SARBMCE125P2S00-A SARBMCE225S2S00-I SARBMCE225P2S00-I SARBMCE125S2S00-I SARBMCE125P2S00-I
Balance de laboratoire semi-micro, Cubis® II MCE.
Balances
Les balances semi-micro Cubis® II MCE, dotées d'une interface utilisateur intuitive, offrent une précision de lecture de 10 µg et une portée maximale de 220 g. Elles sont utilisées pour peser de petites quantités d'échantillons jusqu'à une échelle de µg.
  • Balances modulaires haut de gamme avec des milliers de configurations matérielles et logicielles et un logiciel adaptable
  • Connectivité transparente
  • Flexibilité à long terme
  • Données prêtes à être soumises
  • Gouvernance grâce à la gestion des utilisateurs
  • Intégration des SOP
  • Applications intuitives
En savoir plus