Imprimer
Funnel with grip and air groove
Fournisseur: RSG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
785.081 785.121 785.101 785.151 785.201 785.251
RSGA785.081EA 24.3 EUR
RSGA785.081 RSGA785.121 RSGA785.101 RSGA785.151 RSGA785.201 RSGA785.251
Funnel with grip and air groove
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
Stainless steel 1.4301.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Easy to clean