Imprimer
Pinces pour bécher
Fournisseur: RSG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
043.230
RSGA043.230EA 38.3 EUR
RSGA043.230
Pinces pour bécher
Pinces
These beaker tongs are made from electrolytically polished stainless steel.
  • Jaws with cork inserts