Imprimer

N,N-Diméthylformamide

Marques : Roth Carl
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): DMF

T921.1
ROTHT921.1EA 217 EUR
ROTHT921.1
N,N-Diméthylformamide
N,N-Diméthylformamide
Formule: HCON(CH₃)₂
Poids moléculaire: 73.09 g/mol
Point d'ébullition: 153
Point de fusion: –61 °C
Densité: 0.949 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 57.5 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003284
Numéro CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3 III
REACH: 01-2119475605-32
Indice Merck: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR