Imprimer

n-Heptane

Marques : Roth Carl
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): high purity solvents

T174.2
ROTHT174.2EA 598 EUR
ROTHT174.2
n-Heptane
n-Heptane
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₃
Poids moléculaire: 100.20 g/mol
Point d'ébullition: 98.4
Point de fusion: –90.6 °C
Densité: 0.6838 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009544
Numéro CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR