Imprimer
Hygromycine B 50 mg/ml aqueous solution
Marques : Roth Carl
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Synonyme(s): (3aS,3'R,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7S,7aS)-4-(((1R,2S,3R,5S,6R)-3-Amino-2,6-dihydroxy-5-(methylamino)cyclohexyl)oxy)-6'-((S)-1-amino-2-hydroxyethyl)-6-(hydroxymethyl)octahydro-3aH-spiro[[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-pyran]-3',4',5',7-tetraol
CP12.1
ROTHCP12.1EA 396 EUR
ROTHCP12.1
Hygromycine B 50 mg/ml aqueous solution
Hygromycine B
Formule: C₂₀H₃₇N₃O₁₃
Poids moléculaire: 527.5 g/mol
Numéro MDL: MFCD06795479
Numéro CAS: 31282-04-9