Imprimer

Ammoniaque 30 - 33%

Marques : Roth Carl
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): Ammonium hydroxyde

A990.2
ROTHA990.2EA 0 EUR
ROTHA990.2
Ammoniaque 30 - 33%
Ammoniaque
Formule: NH₃
Poids moléculaire: 35.05 g/mol
Point d'ébullition: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –60…–57.5 °C
Densité: 0.88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8 III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR