Imprimer
Potassium chlorure 3 mol/l (3 N) aqueous solution
Marques : Roth Carl
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Synonyme(s): Chlorure de potassium
A926.1
ROTHA926.1EA 84.6 EUR
ROTHA926.1
Potassium chlorure 3 mol/l (3 N) aqueous solution
Potassium chlorure
Formule: KCl
Poids moléculaire: 74.55 g/mol
Point d'ébullition: 1420
Point de fusion: 773
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Indice Merck: 14,07621