Imprimer

n-Undécane

Marques : Roth Carl
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): Undecane

8844.1 8844.2
ROTH8844.1EA 0 EUR
ROTH8844.1 ROTH8844.2
n-Undécane
n-Undécane
Formule: H₃C(CH₂)₉CH₃
Poids moléculaire: 156.31 g/mol
Point d'ébullition: 196
Point de fusion: –26.7 °C
Densité: 0.7416 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 60
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008959
Numéro CAS: 1120-21-4
EINECS: 214-300-6
UN: 2330
ADR: 3 III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR