Imprimer
L-Thréonine
Marques : Roth Carl
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Synonyme(s): L(-)-Thréonine, H-Thr-OH
7534.1
ROTH7534.1EA 0 EUR
ROTH7534.1
L-Thréonine
L-Thréonine
Formule: C₄H₉NO₃
Poids moléculaire: 119.12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064270
Numéro CAS: 72-19-5
EINECS: 200-774-1