Imprimer

Acétate d'octyle

Marques : Roth Carl
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Synonyme(s): Acetic acid octyl ester

5009.1
ROTH5009.1EA 0 EUR
ROTH5009.1
Acétate d'octyle
Acétate d'octyle
Formule: C₁₀H₂₀O₂
Poids moléculaire: 172.27 g/mol
Point d'ébullition: 195…199 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –38.5 °C
Densité: 0.885 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00009562
Numéro CAS: 112-14-1
EINECS: 203-939-6

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR