Imprimer

Thymidine

Marques : Roth Carl
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidine-2,4-dione, 1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)thymine, 1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-methyluracil, dT, Thymine deoxyriboside, 1-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Pyrimidine deoxynucleoside, Thymidine kinase, Thymidine-2-deoxythymidine

2325.3
ROTH2325.3EA 0 EUR
ROTH2325.3
Thymidine
Thymidine
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₅
Poids moléculaire: 242.23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006537
Numéro CAS: 50-89-5
EINECS: 200-070-4

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR