Imprimer
Flacons à forme basse, filetage Twist-off
Fournisseur: RIXIUS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
1-0800-0050-43 1-0800038066KT 1-0800-0720-66 1-0800-0212-66 1-0800-0720-82 1-0801-0490-82 1-0800-0160-48 1-0800-0370-66 1-0800-1062-82 S080001004875
216-3620EA 1.3 EUR
216-3620 216-3622 216-3623 216-3621 RIXI1-0800-0720-82 RIXI1-0801-0490-82 RIXI1-0800-0160-48 RIXI1-0800-0370-66 RIXI1-0800-1062-82 RIXIS080001004875
Flacons à forme basse, filetage Twist-off
Pots Pots à usage général
Glass, without cap.
  • Bonnes propriétés chimiques et physiques
  • Inadaptés aux utilisations à haute température
  • Couvercles métalliques 216-3630 à 216-3633 à commander séparément
Particulièrement adaptés à l'échantillonnage, au stockage et au transport de poudres, milieux pâteux et liquides.