Imprimer

di-Sodium hydrogénophosphate

Marques : G Biosciences
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Synonyme(s): Sodium phosphate dibasique

RC-096
RC-096EA 245 EUR
RC-096
di-Sodium hydrogénophosphate
di-Sodium hydrogénophosphate
Formule: Na₂HPO₄
Poids moléculaire: 141.96 g/mol
Point de fusion: 250
Densité: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003496
Numéro CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Indice Merck: 12,08805

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR