Imprimer
Étalons pétroliers à élément unique, yttrium dans l'huile d'hydrocarbure, CRM, VHG
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
VHG-OY-5000-50 VHG-OY-1000A50
PROOVHG-OY-5000-50EA 258 EUR
PROOVHG-OY-5000-50 PROOVHG-OY-1000A50
Étalons pétroliers à élément unique, yttrium dans l'huile d'hydrocarbure, CRM, VHG
Étalons Étalons cationiques Standards d'yttrium
Ces solutions sont destinées à être utilisées comme matériau de référence certifié ou comme étalon pour l'analyse de cet élément dans les produits pétroliers ou d'autres matrices organiques au moyen de la spectroscopie d'émission optique avec plasma à couplage inductif (ICP-OES), de la spectrométrie de masse avec plasma à couplage inductif (ICP-MS), de la spectroscopie d'émission atomique avec électrode à disque rotatif (RDE-AES), de la spectroscopie d'absorption atomique dans la flamme ou le four (AA ou GFAA) et d'autres techniques d'analyse élémentaire.
Certifications: Traçable au NIST, SRM.