Imprimer

2,2',3,5,6'-Pentachlorobiphényle

Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

CIL-PCB-94-C
PROOCIL-PCB-94-CEA 2470 EUR
PROOCIL-PCB-94-C
2,2',3,5,6'-Pentachlorobiphényle
2,2',3,5,6'-Pentachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₅Cl₅
Poids moléculaire: 326.44 g/mol
Numéro CAS: 73575-55-0

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR