Imprimer

2,2',3,4,4',5,5',6-Octachlorobiphényle

Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

CIL-PCB-203-C
PROOCIL-PCB-203-CEA 2210 EUR
PROOCIL-PCB-203-C
2,2',3,4,4',5,5',6-Octachlorobiphényle
2,2',3,4,4',5,5',6-Octachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₂Cl₈
Poids moléculaire: 429.77 g/mol
Numéro CAS: 52663-76-0

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR