Imprimer

2,3,3',4,4',5'-Hexachlorobiphényle

Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

CIL-PCB-157-C
PROOCIL-PCB-157-CEA 2300 EUR
PROOCIL-PCB-157-C
2,3,3',4,4',5'-Hexachlorobiphényle
2,3,3',4,4',5'-Hexachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₄Cl₆
Poids moléculaire: 360.88 g/mol
Numéro CAS: 69782-90-7
UN: 3432
ADR: 9 II

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR