Imprimer

Coronene

Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Synonyme(s): Hexabenzobenzene

BCR-272
PROOBCR-272EA 1050 EUR
PROOBCR-272
Coronene
Coronene
Formule: C₂₄H₁₂
Poids moléculaire: 300.36 g/mol
Point d'ébullition: 525
Point de fusion: 437…440 °C
Densité: 1.371 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00004134
Numéro CAS: 191-07-1
EINECS: 205-881-7

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR