Imprimer

Potassium permanganate 0,5% en solution aqueuse

Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Synonyme(s): Permanganate de potassium

MC310296.5000 MC310296.7000 MC310296.9010
PRLSMC310296.5000EA 96.8 EUR
PRLSMC310296.5000 PRLSMC310296.7000 PRLSMC310296.9010
Potassium permanganate 0,5% en solution aqueuse
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
Poids moléculaire: 158.03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9 III
Indice Merck: 12,07824

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR