Imprimer

Iode 0.4 mol/l (0.8 N) dans le toluène

Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

MC306747.0500
PRLSMC306747.0500EA 111 EUR
PRLSMC306747.0500
Iode 0.4 mol/l (0.8 N) dans le toluène
Iode
Formule: I₂
Poids moléculaire: 253.81 g/mol
Point d'ébullition: 184.3
Point de fusion: 114
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011355
Numéro CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 1294
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,05036

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR