Imprimer

Iode 0.1 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse

Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

MC305255.1000
PRLSMC305255.1000EA 108 EUR
PRLSMC305255.1000
Iode 0.1 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse
Iode
Formule: I₂
Poids moléculaire: 253.81 g/mol
Point d'ébullition: 184.3
Point de fusion: 114
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011355
Numéro CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3264
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,05036

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR