Imprimer

Potassium permanganate 0.2 mol/l (1 N) en solution aqueuse

Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Synonyme(s): Permanganate de potassium

MC300654.1000 MC300654.5000 MC300654.9010
PRLSMC300654.1000EA 61.3 EUR
PRLSMC300654.1000 PRLSMC300654.5000 PRLSMC300654.9010
Potassium permanganate 0.2 mol/l (1 N) en solution aqueuse
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
Poids moléculaire: 158.03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9 III
Indice Merck: 12,07824

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR