Imprimer

Potassium iodure

Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Synonyme(s): Iodure de potassium

89297.320
PRLS89297.320EA 350 EUR
PRLS89297.320
Potassium iodure
Potassium iodure
Formule: Kl
Poids moléculaire: 166 g/mol
Point d'ébullition: 1330
Point de fusion: 686
Densité: 3.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011405
Numéro CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Indice Merck: 13,07727

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR