Imprimer

Potassium cyanure

Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

85202.260
PRLS85202.260EA 64.3 EUR
PRLS85202.260
Potassium cyanure
Potassium cyanure
Formule: KCN
Poids moléculaire: 65.12 g/mol
Point d'ébullition: 1625
Point de fusion: 634
Densité: 1.55 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011397
Numéro CAS: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN: 1680
ADR: 6.1 I
Indice Merck: 13,07709

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR