Imprimer

Acide nitrique 33%

Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): Nitric acid solution

85079.360
PRLS85079.360EA 102 EUR
PRLS85079.360
Acide nitrique 33%
Acide nitrique
Formule: HNO₃
Poids moléculaire: 63.01 g/mol
Point d'ébullition: ∼86 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –42 °C
Densité: 1.2…1.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,06610

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR