Imprimer
Glass fibre filters, without binder
Fournisseur: PRAT DUMAS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
A0258837
PRATA0258837EA 49.4 EUR
PRATA0258837
Glass fibre filters, without binder
Filtres Filtres de fibres de verre
Borosilicate glass fibre filters without binder.
  • Pure quality in white colour
  • For use in very high-temperature (380 °C)