Imprimer
Tétines pour pipettes, Volac®
Fournisseur: Poulten & Graf
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
D813
POULD813EA 71.4 EUR
POULD813
Tétines pour pipettes, Volac®
Pipettes Poires pour pipettes
Tétines pour pipettes, en PVC.
  • Utilisation avec les pipettes Pasteur en verre de 1 ml à usage unique
  • S'utilise également avec les pipettes sérologiques graduées de 1 ml avec l'adaptateur 612-1139 indiqué ci-dessous
Volume de succion : 1,5 ml
Longueur×Ø ext. : 46×15 mm
Alésage : 7 mm