Imprimer
Polygosil 60-5 C18, HPLC Columns
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
POLY-5C18-150AEA 0 EUR
POLY-5C18-150A
Polygosil 60-5 C18, HPLC Columns
Colonnes pour chromatographie
Irregular silica phases for analytical applications.
  • pH stability: 2 to 8