Imprimer
Chariot pour outils
Fournisseur: Palbam
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
CT0702
PALBCT0702EA 5550 EUR
PALBCT0702
Chariot pour outils
Chariots
Chariot pour le rangement des outils, en acier inoxydable 304, poli électrolytiquement.
  • 5 tiroirs entièrement extensibles
  • Un verrou ferme à clé tous les tiroirs
  • Bord surélevé afin d'éviter toute chute d'outils/de pièces
  • Roulettes avec freins pour salles propres