Imprimer
Calcium chlorure hexahydraté Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor Performance Materials
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Attention
Synonyme(s): Calcium chlorure à 6 molécules d'eau
P133-36EA 432.85 EUR
P133-36
Calcium chlorure hexahydraté Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Calcium chlorure hexahydraté
Formule: CaCl₂·6H₂O
Poids moléculaire: 219.08 g/mol
Point de fusion: 29.54 °C
Densité: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149616
Numéro CAS: 7774-34-7
EINECS: 233-140-8
Indice Merck: 13,01660