Imprimer
Armoires pour produits chimiques, CF-CLASSIC
Fournisseur: asecos
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
30802 30801 30800 30799 30798 30797 30796
MSGA30802EA 599 EUR
MSGA30802 MSGA30801 MSGA30800 MSGA30799 MSGA30798 MSGA30797 MSGA30796
Armoires pour produits chimiques, CF-CLASSIC
Mobilier Armoires de stockage
Stockage intérieur sûr et approuvé de différentes substances dangereuses dans une seule armoire de sécurité.
  • Construction robuste et longévité - construction robuste en tôle d'acier
  • Pas d'utilisation non autorisée : porte verrouillable avec serrure cylindrique (intégrée dans la poignée tournante)
  • Aération - ouvertures d'aération dans la porte, prêtes à être raccordées (DN 75) sur le dessus à un système d'évacuation technique
  • Tablettes à plateaux galvanisées, réglables en hauteur, capacité de charge de 50 kg
Fabriqué en Allemagne.
Informations deEn savoir plus
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable