Imprimer

β-Alanine

Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Synonyme(s): H-Bala-OH, H-β-Ala-OH

M12123234
MOLEM12123234EA 0 EUR
MOLEM12123234
β-Alanine
β-Alanine
Formule: C₃H₇NO₂
Poids moléculaire: 89.09 g/mol
Point d'ébullition: 201
Point de fusion: 94
Densité: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008200
Numéro CAS: 107-95-9
EINECS: 203-536-5
Indice Merck: 13,00204

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR