Imprimer

Kanamycine sulfate

Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): Kanamycin A, Kanamycin Monosulphate, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Aminomethyl)-6-(((1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol sulphate

M10221265
MOLEM10221265EA 0 EUR
MOLEM10221265
Kanamycine sulfate
Kanamycine sulfate
Formule: C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
Poids moléculaire: 582.6 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070253
Numéro CAS: 25389-94-0
EINECS: 246-933-9

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR