Imprimer
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Synonyme(s): HBTU, 1-(Bis(dimethylamino)methylene)-1H-benzo[d][1,2,3]triazole-1-ium 3-oxide hexafluorophosphate(V)
87448736-5G 87448736-25G
MOLE87448736-5GEA 156 EUR
MOLE87448736-5G MOLE87448736-25G
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Formule: C₁₁H₁₆F₆N₅OP
Poids moléculaire: 379.2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075445
Numéro CAS: 94790-37-1