Imprimer
Alcool 4-bromobenzylique
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Synonyme(s): (4-Bromophenyl)methanol
67559164-25G
MOLE67559164-25GEA 0 EUR
MOLE67559164-25G
Alcool 4-bromobenzylique
Alcool 4-bromobenzylique
Formule: C₇H₇BrO
Poids moléculaire: 187.04 g/mol
Point d'ébullition: 268
Point de fusion: 77…78 °C
Numéro MDL: MFCD00004650
Numéro CAS: 873-75-6
EINECS: 212-851-7