Imprimer

α-Bromo-o-iodotoluène

Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): α-Bromo-2-iodotoluène

55965489-5G
MOLE55965489-5GEA 499 EUR
MOLE55965489-5G
α-Bromo-o-iodotoluène
α-Bromo-o-iodotoluène
Formule: C₇H₆BrI
Poids moléculaire: 296.93 g/mol
Point d'ébullition: 279
Point de fusion: 55.5
Numéro MDL: MFCD00236046
Numéro CAS: 40400-13-3
UN: 3261
ADR: 8 II

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR