Imprimer

Agarose

Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

46844999-100G
MOLE46844999-100GEA 0 EUR
MOLE46844999-100G
Agarose
Agarose
Point de fusion: 60…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081294
Numéro CAS: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR