Imprimer

Tournesol

Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

37751194-25G
MOLE37751194-25GEA 300 EUR
MOLE37751194-25G
Tournesol
Tournesol
Numéro MDL: MFCD00131528
Numéro CAS: 1393-92-6
EINECS: 215-739-6

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR