Imprimer

Benzotriazole

Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): 1H-Benzotriazole, 1H-1,2,3-Benzotriazole, 1,2,3-Benzotriazole

35105688-500G
MOLE35105688-500GEA 0 EUR
MOLE35105688-500G
Benzotriazole
Benzotriazole
Formule: C₆H₅N₃
Poids moléculaire: 119.13 g/mol
Point d'ébullition: 350
Point de fusion: 99
Densité: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 170 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005699
Numéro CAS: 95-14-7
EINECS: 202-394-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,01109
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ba54cc42ef5ad9dbae6d7f118a3af1ae642287&vid=ce57b3f0d2583e32220d1e191d0202ad452e6475&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR