Imprimer

Acide vanillique 99 HPLC_ASSAY_METHOD, powder_pale yellow

Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Synonyme(s): 4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid

32761487-100G
MOLE32761487-100GEA 303 EUR
MOLE32761487-100G
Acide vanillique 99 HPLC_ASSAY_METHOD, powder_pale yellow
Acide vanillique
Formule: C₈H₈O₄
Poids moléculaire: 168.15 g/mol
Point d'ébullition: 353
Point de fusion: 209…212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002551
Numéro CAS: 121-34-6
EINECS: 204-466-8
Indice Merck: 12,10068

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR