Imprimer

Potassium permanganate

Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): Permanganate de potassium

14839673
MOLE14839673EA 0 EUR
MOLE14839673
Potassium permanganate
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
Poids moléculaire: 158.03 g/mol
Point de fusion: > 240 °C
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1 II
Indice Merck: 12,07824

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR