Imprimer
Lancettes de sang, VITREX® STERIHEEL® pour bébés
Fournisseur: Vitrex Medical A/S
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
331213 332213 333213 334213 335213
MODU331213EA 127 EUR
MODU331213 MODU332213 MODU333213 MODU334213 MODU335213
Lancettes de sang, VITREX® STERIHEEL® pour bébés
Lancettes
Pour un grand débit de volume sanguin avec une profondeur de pénétration minimale.
  • Sécurité de l'utilisateur : lame entièrement protégée avant et après utilisation, bouton d'activation sécurisé par un cran de sûreté
  • Confort de l'utilisateur : pré-chargées, conception à activation par un bouton
  • Sécurité du patient : seulement pour usage unique
  • Stérilisées par irradiation aux rayons gamma
  • Confort du patient : lame ultra pointue avec action à haute vitesse, pour un minimum de traumatisme et une cicatrisation rapide
Utilisation:En savoir plus
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable