Imprimer
Lunettes de sécurité, série SecureFit™ 400
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
SF401SGAF-RED SF401SGAF-BLU SF401SGAF-BLUF SF403SGAF-YEL SF406SGAF-BLA SF407SGAF-BLU
MMMASF401SGAF-REDEA 19.6 EUR
MMMASF401SGAF-RED MMMASF401SGAF-BLU MMMASF401SGAF-BLUF MMMASF403SGAF-YEL MMMASF406SGAF-BLA MMMASF407SGAF-BLU
Lunettes de sécurité, série SecureFit™ 400
Lunettes
Les lunettes de sécurité SecureFit™ sont dotées de la technologie de branches à diffusion de pression 3M™, de larges branches flexibles, de plaquettes de nez réglables souples et de verres en polycarbonate gris anti-rayures et anti-buée de qualité supérieure, sans monture. Ces lunettes légères conviennent à une utilisation intérieure ou extérieure.
  • Diffusez la pression sur l'oreille grâce à la technologie de branche de diffusion de pression 3M™
  • Les plaquettes de nez souples et réglables offrent un confort accru
  • Les branches plates et flexibles se combinent
En savoir plus