Imprimer
Bouchons d'oreilles avec arceau, E-A-Rcap™
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
EC01000S
MMMAEC01000SEA 0 EUR
MMMAEC01000S
Bouchons d'oreilles avec arceau, E-A-Rcap™
Bouchons d'oreille Arceaux anti-bruits
La protection auditive à bande E-A-Rcaps™ est équipée d'embouts semi-auriculaires conçus pour sceller l'entrée du conduit auditif afin de réduire l'exposition à des niveaux de bruit dangereux.
  • Réduit les niveaux de bruit jusqu'à 23 dB
  • La bande flexible et durable peut être lavée et réutilisée plusieurs fois
  • Bouchons en mousse souple en forme de gousse pour bloquer le conduit auditif
  • Idéal pour un port intermittent, le bracelet peut être facilement rangé autour du cou lorsqu'il n'est pas utilisé
  • Compatible avec le système de validation 3M™ E-A-Rfit™ Dual-
En savoir plus