Imprimer
Bandes, film polyimide, 5413
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
54132533 5413633 54131233 54131933
MMMA54132533EA 310 EUR
MMMA54132533 MMMA5413633 MMMA54131233 MMMA54131933
Bandes, film polyimide, 5413
Rubans adhésifs
Le ruban de film polyimide se compose d'un film polyimide Kapton® et d'un adhésif en silicone.
  • Dimensionnellement stable à haute température
  • Productivité accrue en réduisant les reprises
  • Ignifuge, résistant aux produits chimiques et aux radiations
  • Plage de température : −73 à 260 °C
Les applications incluent un masque pour la protection des doigts en or des cartes de circuits imprimés pendant le processus de soudure à la vague ou par trempage ou la surface de libération dans la fabrication de pièces durcies à des températures élevées.
LongueurEn savoir plus