Imprimer
Rubans, feuille de plomb, 420
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
4202533
MMMA4202533EA 296 EUR
MMMA4202533
Rubans, feuille de plomb, 420
Rubans adhésifs
Ce ruban de feuille de plomb a un support en feuille de plomb avec un adhésif en caoutchouc vert et une doublure de film transparente et facile à retirer.
  • Bonne conformabilité
  • Résiste aux flammes, à l'humidité, aux intempéries et à la dégradation par les UV
  • Conducteur électrique et thermique
  • Forte résistance aux acides et aux bases
  • Agit comme une barrière contre les radiations
  • Peut être découpé dans des formes spécifiques
Le ruban est utilisé comme agent de masquage dans la galvanoplastie et comme barrière contre l'humidité et les radiations dansEn savoir plus